Learn More
Syngene™ G:BOX - F3 con lente de retroalimentación
Código de producto. 15879922 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
15879922 Ninguno cada uno
1 options
Código de producto. 15879922 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GBOXF3LFB
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
G:BOX - F3 con lente de retroalimentación permite la obtención de imágenes automatizadas de geles de ADN y geles de proteínas visibles.
G:BOX F3 LFB es un sistema de documentación de geles de gran tamaño con capacidad para aplicaciones de adquisición de imágenes básicas, incluidos los geles de proteínas/ADN.
  • Cámara de 5 MP capaz de producir imágenes de 16 bits con 65535 escalas de grises.
  • Objetivo F1.2 zoom motorizado con retroalimentación.
  • Incorpora una rueda de filtro de siete posiciones y luz blanca Epi.
  • Opción de actualizar el sistema para su uso con otras aplicaciones en el futuro.
  • El área de visualización máxima disponible es 32,5 x 24,1 cm.
  • Se necesita PC (no incluido).
GeneSys es un software basado en aplicaciones diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas. Tiene una interfaz de usuario sencilla basada en iconos que se puede utilizar en plataformas Windows 10, 8 y 7.
  • Elimina la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes y produce imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla.
  • Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras.
  • Los archivos también se pueden guardar como TIFF, JPEG, BMP formatos.
  • Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro.
  • Todas las imágenes capturadas se pueden editar de forma sencilla con anotaciones, herramientas de edición, enfocar la imagen y exportar a GeneTools .
GeneTools El software proporciona al usuario una cuantificación rápida de muestras y pasa de las manchas a los datos analizados en unos pocos y rápidos pasos. Entre los tipos de muestras de análisis se incluyen:
  • Peso molecular
  • Recuento de colonias
  • Transferencia de manchas
  • Correspondencia de bandas
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en Word y Excel archivos para revisión sencilla.
Tanto GeneSys como GeneTools El software cumple con los requisitos de la Parte 11 del Título 21 del CFR y GLP entornos.
El sistema viene con una garantía de 3 años (devolución a fábrica), licencias ilimitadas de GeneTools software de análisis y actualizaciones de software gratuitas semestrales.
IQ/OQ está disponible a pedido.
Especificaciones
Descripción Documentación de geles Gbox F3 con retroalimentación de objetivo
Tensión 230 V
Fondo (imperial) 17,7 in
Fondo (métrico) 45 cm
Tipo de filtro Rueda de filtros de 7 posiciones
Altura (imperial) 33,1 in
Área de filtro Hasta 25 x 30 cm
Tamaño en píxeles 2,2 x 2,2 ul
Anchura (imperial) 22,4 in
Altura (métrico) 84 cm
Sistema operativo Windows 7 o superior
Resolución 5 MP
Software GeneSys y GeneTools Incluido (ilimitado)
Transiluminador Opcional
Longitud de onda Opcional según el transiluminador
Anchura (métrico) 57 cm
Modelo GBOX-F3-LFB
Tipo de lente Zoom motorizado con retroalimentación
Impresora incluida No
Tipo de cámara ccd de 5 mp
Tipo de campana extractora Extraíble
Tamaño 57x84x45
Para utilizar con (aplicación) Manchas visibles
Línea de productos Syngene
Tipo de producto Sistema de documentación de geles
Cantidad 1 unidad
Tipo de pantalla Ninguno
Frecuencia 50 Hz