Learn More
Syngene™ Sistema de documentación de gel G:BOX Chemi XX6 F0.8
Código de producto. 16317545 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
16317545 Ninguno cada uno
1 options
Código de producto. 16317545 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GBOXCHEMIXX6F08E
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
El sistema de documentación de gel G:BOX Chemi XX6 F0.8 es un sistema de documentación de gel versátil para transferencias y geles.
Se ha demostrado que la adquisición de imágenes de alto rendimiento logra una sensibilidad comparable a la película, con la ventaja añadida de utilizar herramientas de software avanzadas para optimizar la adquisición de imágenes de bandas tenues. G:BOX Chemi XX6 tiene capacidad para muchas aplicaciones de adquisición de imágenes, como geles de proteínas/ADN, quimioluminiscencia, geles sin tinción, transferencias de fluorescencia multiplex con colorantes, geles 2D y aplicaciones «in vivo» (es posible que se necesiten accesorios adicionales). Hay una cámara de 6 MP de alta resolución refrigerada por Peltier, capaz de producir imágenes de 16 bits (con 65535 escalas de grises). El chip de la cámara es líder en su clase con un rendimiento cuántico del 73 % a 425 nm (máximo del 77 %). El sistema tiene un objetivo F0.8 con iris y enfoque motorizados (con retroalimentación) para tiempos de adquisición cortos. La sala oscura extendida dispone de un ascensor motorizado exclusivo para utilizar las funciones de zoom con enfoque automático y garantizar que se captura la imagen del gel o de la mancha con la máxima resolución. El sistema integra de serie una rueda de filtros de siete posiciones, luz epi white y un estativo LED opcional que ofrece capacidad para la adquisición de imágenes de fluorescencia, imágenes de rojo, verde, azul y casi IR (se necesitarán accesorios adicionales).
GeneSys es un software basado en aplicaciones diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas. Tiene una interfaz de usuario sencilla basada en iconos que se puede utilizar en plataformas Win 10, 8 y 7. GeneSys permite al usuario eliminar la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes y producir imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla. Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras. Los archivos también se pueden guardar como TIFF, JPEG, BMP formatos. Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro. Todas las imágenes capturadas se pueden editar de forma sencilla con anotaciones, herramientas de edición, enfocar la imagen y exportar a GeneTools .
GeneTools El software proporciona al usuario una cuantificación rápida de muestras y pasa de las manchas a los datos analizados en unos pocos y rápidos pasos. Los tipos de muestras de análisis incluyen el peso molecular, el recuento de colonias, la transferencia de manchas y la correspondencia de bandas.
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en Word y Excel archivos para revisión sencilla.
Tanto GeneSys como GeneTools El software cumple con los requisitos de la Parte 11 del Título 21 del CFR y GLP entornos.
Especificaciones
Tensión 230 V
Fondo (imperial) 21,7 in
Tipo de filtro Rueda de filtros de 7 posiciones
Altura (imperial) 38,9 in
Tamaño en píxeles 6 MP
Anchura (imperial) 22,4 in
Modelo GBOX-CHEMI-XX6-F080
Tipo de lente F0.80
Tipo de cámara 6 MP, 16 bits
Tamaño Imagen de 34,5 x 27,6 cm
Para utilizar con (aplicación) Documentación de geles
Línea de productos Syngene
Tipo de producto Sistema de documentación de geles
Tipo de pantalla Ninguno
Frecuencia 50 Hz