Learn More
GB/T21311-2007 Mezcla marcada de metabolitos de nitrofurano 346 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino Hydantoin-13C3∣3-Amino-2-oxazolidinone-d4∣3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5)∣Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2 |
| CAS | 957509-31-8, 1188331-23-8, 1017793-94-0, 1173020-16-0 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Amino Hydantoin-13C3 100 μg/mL∣3-Amino-2-oxazolidinone-d4 100 μg/mL∣3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5) 100 μg/mL∣Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2 100 μg/mL |