Learn More
GB/T 5750.9-2006 Mezcla de pesticidas piretroides 557 50 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324962 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324962 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000557AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
CAS 39515-41-8, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1, 91465-08-6, 52645-53-1
Nombres de analitos o componentes (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (±)-Fenpropathrin 50 μg/mL∣Cypermethrin 50 μg/mL∣Deltamethrin 50 μg/mL∣Fenvalerate 50 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 50 μg/mL∣Permethrin 50 μg/mL