Learn More
GB/T 22286-2008 11β -Agonistas 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.5 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
30312383 1.5 mL 1.50 ml
1 options
Código de producto. 30312383 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000096ME
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brombuterol hydrochloride∣Bromchlorbuterol hydrochloride∣Cimaterol∣Cimbuterol∣Clenbuterol hydrochloride∣Isoxsuprine hydrochloride∣Mabuterol∣Mapenterol hydrochloride∣Ractopamine hydrochloride∣Salbutamol sulfate∣Terbutaline
CAS 21912-49-2, 78982-84-0, 54239-37-1, 54239-39-3, 21898-19-1, 579-56-6
Nombres de analitos o componentes Brombuterol hydrochloride∣Bromchlorbuterol hydrochloride∣Cimaterol∣Cimbuterol∣Clenbuterol hydrochloride∣Isoxsuprine hydrochloride∣Mabuterol∣Mapenterol hydrochloride∣Ractopamine hydrochloride∣Salbutamol sulfate∣Terbutaline
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 1.5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Brombuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Bromchlorbuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Cimaterol 100 μg/mL∣Cimbuterol 100 μg/mL∣Clenbuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Isoxsuprine hydrochloride 100 μg/mL∣Mabuterol 100 μg/mL∣Mapenterol hydrochloride 100 μg/mL∣Ractopamine hydrochloride 100 μg/mL∣Salbutamol sulfate 100 μg/mL∣Terbutaline 100 μg/mL