Learn More
GB/T 21318-2007, SN/T 1928-2007 10 Nitroimidazoles 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.5 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320268 1.5 mL 1.50 ml
1 options
Código de producto. 30320268 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000088ME
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ)
CAS 696-23-1, 3034-38-6, 4897-25-0, 94-52-0, 551-92-8, 936-05-0
Nombres de analitos o componentes 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1.5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-4-nitroimidazole 100 μg/mL∣4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Nitrobenzimidazole 100 μg/mL∣Dimetridazole 100 μg/mL∣Dimetridazole-2-hydroxy 100 μg/mL∣Ipronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole-hydroxy 100 μg/mL∣Ronidazole (RNZ) 100 μg/mL