missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GB/T 20388-2016 Mezcla de ftalatos 572 1000-5000 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-C6-C8-branched alkyl esters C7-rich∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester∣Phthalic acid, bis-methylglycol ester∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester |
| CAS | 84-74-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 71888-89-6, 84-69-5 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methylglycol ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-C6-C8-branched alkyl esters C7-rich 5000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 5000 μg/mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?