Learn More
GB/T 14848-2017 Mezcla de pesticidas 522 100 μg/mL en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316847 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316847 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000522TO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl
CAS 94-75-7, 116-06-3, 1912-24-9, 1563-66-2, 1897-45-6, 2921-88-2
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Tolueno
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL