Learn More
GB/T 10004-2008 Mezcla de COV 574 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 78-93-3, 108-21-4, 67-64-1, 71-43-2, 123-86-4, 71-36-3 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Metanol |