Learn More
GB 50325-2010 Kit de mezcla de COV 123 10-1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 71-43-2, 123-86-4, 100-41-4, 108-38-3, 1120-21-4, 95-47-6 |
| Cantidad | 3 x 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Methanol |