Learn More
GB 5009.31-2016 Mezcla de conservantes 166 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309366 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309366 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000166ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8, 120-47-8, 99-76-3, 94-13-3
Nombres de analitos o componentes Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Butyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Ethyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Methyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Propyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL