Learn More
GB 31660.6-2019α Mezcla de 2-agonistas 169 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apraclonidine Hydrochloride∣Brimonidine∣Clonidine Hydrochloride∣Tizanidine hydrochloride∣Xylazine |
| CAS | 73218-79-8, 59803-98-4, 4205-91-8, 64461-82-1, 7361-61-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Apraclonidine Hydrochloride∣Brimonidine∣Clonidine Hydrochloride∣Tizanidine hydrochloride∣Xylazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Apraclonidine Hydrochloride 100 μg/mL∣Brimonidine 100 μg/mL∣Clonidine Hydrochloride 100 μg/mL∣Tizanidine hydrochloride 100 μg/mL∣Xylazine 100 μg/mL |