Learn More
GB 31658.14-2021 Mezcla de trembolonas 48100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Trenbolone∣Trenbolone |
| CAS | 80657-17-6, 10161-33-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 17alpha-Trenbolone∣Trenbolone |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 17alpha-Trenbolone 100 μg/mL∣Trenbolone 100 μg/mL |