Learn More
GB 2763 Mezcla de plaguicidas organoclorados 110 20-100 μg/ml en tolueno:n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328552 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328552 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000111TH
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣oxy-Chlordane∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)
CAS 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8
Nombres de analitos o componentes 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣oxy-Chlordane∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix n-Hexane/Toluene
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 20 μg/mL∣oxy-Chlordane 20 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 20 μg/mL∣Heptachlor 50 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 50 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 50 μg/mL∣2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL