Learn More
GB 23200.121-2021 Mezcla de plaguicidas 9 50 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avermectin B1a∣Bifenox∣Bromuconazole∣Chlordimeform free base∣Chlorfenvinphos∣Clethodim Sulfoxide∣Clofentezine∣Cyflumetofen∣Ethofumesate∣Fenarimol∣Fenazaquin∣Fenbuconazole∣Fenoxaprop-ethyl∣Fenpropidin∣Fenpropimorph∣Fipronil-desulfinyl∣Fluazinam∣Flucythrinate∣Fludioxonil∣Flumetralin∣Flusilazole∣Flutriafol∣Hexaconazole∣Imibenconazole∣Ipconazole∣Isoxaflutole-diketonitrile∣Metazachlor∣Metconazole∣Metrafenone∣Oxyfluorfen∣Paclobutrazol∣Penconazole∣Phenamacril∣Propiconazole∣Pyrametostrobin∣Pyridalyl∣Pyrisoxazole∣Tetraconazole∣Triadimefon∣Trichlorphon∣Tricyclazole∣Trifloxystrobin∣Triflumizole∣Triticonazole∣Uniconazole |
| CAS | 65195-55-3, 42576-02-3, 116255-48-2, 6164-98-3, 470-90-6, 111031-14-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Avermectin B1a∣Bifenox∣Bromuconazole∣Chlordimeform free base∣Chlorfenvinphos∣Clethodim Sulfoxide∣Clofentezine∣Cyflumetofen∣Ethofumesate∣Fenarimol∣Fenazaquin∣Fenbuconazole∣Fenoxaprop-ethyl∣Fenpropidin∣Fenpropimorph∣Fipronil-desulfinyl∣Fluazinam∣Flucythrinate∣Fludioxonil∣Flumetralin∣Flusilazole∣Flutriafol∣Hexaconazole∣Imibenconazole∣Ipconazole∣Isoxaflutole-diketonitrile∣Metazachlor∣Metconazole∣Metrafenone∣Oxyfluorfen∣Paclobutrazol∣Penconazole∣Phenamacril∣Propiconazole∣Pyrametostrobin∣Pyridalyl∣Pyrisoxazole∣Tetraconazole∣Triadimefon∣Trichlorphon∣Tricyclazole∣Trifloxystrobin∣Triflumizole∣Triticonazole∣Uniconazole |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Avermectin B1a 50 μg/mL∣Bifenox 50 μg/mL∣Bromuconazole 50 μg/mL∣Chlordimeform free base 50 μg/mL∣Chlorfenvinphos 50 μg/mL∣Clethodim Sulfoxide 50 μg/mL∣Clofentezine 50 μg/mL∣Cyflumetofen 50 μg/mL∣Ethofumesate 50 μg/mL∣Fenarimol 50 μg/mL∣Fenazaquin 50 μg/mL∣Fenbuconazole 50 μg/mL∣Fenoxaprop-ethyl 50 μg/mL∣Fenpropidin 50 μg/mL∣Fenpropimorph 50 μg/mL∣Fipronil-desulfinyl 50 μg/mL∣Fluazinam 50 μg/mL∣Flucythrinate 50 μg/mL∣Fludioxonil 50 μg/mL∣Flumetralin 50 μg/mL∣Flusilazole 50 μg/mL∣Flutriafol 50 μg/mL∣Hexaconazole 50 μg/mL∣Imibenconazole 50 μg/mL∣Ipconazole 50 μg/mL∣Isoxaflutole-diketonitrile 50 μg/mL∣Metazachlor 50 μg/mL∣Metconazole 50 μg/mL∣Metrafenone 50 μg/mL∣Oxyfluorfen 50 μg/mL∣Paclobutrazol 50 μg/mL∣Penconazole 50 μg/mL∣Phenamacril 50 μg/mL∣Propiconazole 50 μg/mL∣Pyrametostrobin 50 μg/mL∣Pyridalyl 50 μg/mL∣Pyrisoxazole 50 μg/mL∣Tetraconazole 50 μg/mL∣Triadimefon 50 μg/mL∣Trichlorphon 50 μg/mL∣Tricyclazole 50 μg/mL∣Trifloxystrobin 50 μg/mL∣Triflumizole 50 μg/mL∣Triticonazole 50 μg/mL∣Uniconazole 50 μg/mL |