Learn More
GB 23200.121-2021 Mezcla de plaguicidas 5 50 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetochlor∣Alachlor∣Amisulbrom∣Azinphos-methyl∣Benalaxyl∣Benzovindiflupyr∣Benzoximate∣Boscalid∣Butachlor∣Carboxin∣Chloridazon∣Chromafenozide∣Clethodim Sulfone∣Clomazone∣Cyantraniliprole∣Cyazofamid∣Cyazofamid-dessulfonamide∣Cyflufenamid∣Dichlorvos∣Dicrotophos∣Diflufenican∣Dimethenamid∣Dimethomorph∣Dimoxystrobin∣Ethiprole∣Ethirimol∣Fenamidone∣Fenaminostrobin∣Fenhexamid∣Fenoxanil∣Fensulfothion∣Fensulfothion-oxon∣Fensulfothion-oxon-sulfone∣Fipronil∣Fipronil Sulfone∣Flonicamid∣Florasulam∣Flubendiamide∣Flufenacet∣Flumetsulam∣Flumorph∣Fluopicolide∣Fluopyram |
| CAS | 34256-82-1, 15972-60-8, 348635-87-0, 86-50-0, 71626-11-4, 1072957-71-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetochlor∣Alachlor∣Amisulbrom∣Azinphos-methyl∣Benalaxyl∣Benzovindiflupyr∣Benzoximate∣Boscalid∣Butachlor∣Carboxin∣Chloridazon∣Chromafenozide∣Clethodim Sulfone∣Clomazone∣Cyantraniliprole∣Cyazofamid∣Cyazofamid-dessulfonamide∣Cyflufenamid∣Dichlorvos∣Dicrotophos∣Diflufenican∣Dimethenamid∣Dimethomorph∣Dimoxystrobin∣Ethiprole∣Ethirimol∣Fenamidone∣Fenaminostrobin∣Fenhexamid∣Fenoxanil∣Fensulfothion∣Fensulfothion-oxon∣Fensulfothion-oxon-sulfone∣Fipronil∣Fipronil Sulfone∣Flonicamid∣Florasulam∣Flubendiamide∣Flufenacet∣Flumetsulam∣Flumorph∣Fluopicolide∣Fluopyram |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acetochlor 50 μg/mL∣Alachlor 50 μg/mL∣Amisulbrom 50 μg/mL∣Azinphos-methyl 50 μg/mL∣Benalaxyl 50 μg/mL∣Benzovindiflupyr 50 μg/mL∣Benzoximate 50 μg/mL∣Boscalid 50 μg/mL∣Butachlor 50 μg/mL∣Carboxin 50 μg/mL∣Chloridazon 50 μg/mL∣Chromafenozide 50 μg/mL∣Clethodim Sulfone 50 μg/mL∣Clomazone 50 μg/mL∣Cyantraniliprole 50 μg/mL∣Cyazofamid 50 μg/mL∣Cyazofamid-dessulfonamide 50 μg/mL∣Cyflufenamid 50 μg/mL∣Dichlorvos 50 μg/mL∣Dicrotophos 50 μg/mL∣Diflufenican 50 μg/mL∣Dimethenamid 50 μg/mL∣Dimethomorph 50 μg/mL∣Dimoxystrobin 50 μg/mL∣Ethiprole 50 μg/mL∣Ethirimol 50 μg/mL∣Fenamidone 50 μg/mL∣Fenaminostrobin 50 μg/mL∣Fenhexamid 50 μg/mL∣Fenoxanil 50 μg/mL∣Fensulfothion 50 μg/mL∣Fensulfothion-oxon 50 μg/mL∣Fensulfothion-oxon-sulfone 50 μg/mL∣Fipronil 50 μg/mL∣Fipronil Sulfone 50 μg/mL∣Flonicamid 50 μg/mL∣Florasulam 50 μg/mL∣Flubendiamide 50 μg/mL∣Flufenacet 50 μg/mL∣Flumetsulam 50 μg/mL∣Flumorph 50 μg/mL∣Fluopicolide 50 μg/mL∣Fluopyram 50 μg/mL |