Learn More
GB 23200.121-2021 Mezcla de plaguicidas 4 50 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316944 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316944 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000724AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron
CAS 71422-67-8, 57160-47-1, 22224-92-6, 31972-44-8, 31972-43-7, 86479-06-3
Nombres de analitos o componentes Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorfluazuron 50 μg/mL∣Chlorobenzuron 50 μg/mL∣Fenamiphos 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 50 μg/mL∣Hexaflumuron 50 μg/mL∣Imazalil 50 μg/mL∣Novaluron 50 μg/mL∣Phosfolan 50 μg/mL∣Phospholan-methyl 50 μg/mL∣Procymidone 50 μg/mL∣Pyribenzoxim 50 μg/mL∣Teflubenzuron 50 μg/mL∣Triflumuron 50 μg/mL