Learn More
GB 23200.121-2021 Mezcla de plaguicidas 3 50 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314147 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314147 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000723AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acephate∣Anilofos∣Cadusafos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Demeton-S Sulfoxide∣Demeton-S-methyl∣Demeton-S-methyl sulfone∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Disulfoton-oxon-sulfon∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Edifenphos∣EPN∣Ethion∣Ethoprophos∣Fensulfothion-sulfone∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Formothion∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malaoxon∣Malathion∣Methacrifos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosmet∣Phosmetoxon∣Phoxim∣Pirimiphos-methyl∣Profenofos∣Quinalphos∣Sulfotep∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide∣Thidiazuron∣Tolclofos-methyl∣Triazophos∣Vamidothion
CAS 30560-19-1, 64249-01-0, 95465-99-9, 2921-88-2, 5598-13-0, 56-72-4
Nombres de analitos o componentes Acephate∣Anilofos∣Cadusafos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Demeton-S Sulfoxide∣Demeton-S-methyl∣Demeton-S-methyl sulfone∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Disulfoton-oxon-sulfon∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Edifenphos∣EPN∣Ethion∣Ethoprophos∣Fensulfothion-sulfone∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Formothion∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malaoxon∣Malathion∣Methacrifos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosmet∣Phosmetoxon∣Phoxim∣Pirimiphos-methyl∣Profenofos∣Quinalphos∣Sulfotep∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide∣Thidiazuron∣Tolclofos-methyl∣Triazophos∣Vamidothion
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acephate 50 μg/mL∣Anilofos 50 μg/mL∣Cadusafos 50 μg/mL∣Chlorpyrifos 50 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 50 μg/mL∣Coumaphos 50 μg/mL∣Demeton (O+S) 50 μg/mL∣Demeton-S Sulfoxide 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfone 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfoxide 50 μg/mL∣Diazinon 50 μg/mL∣Dimethoate 50 μg/mL∣Disulfoton 50 μg/mL∣Disulfoton-oxon-sulfon 50 μg/mL∣Disulfoton-sulfone 50 μg/mL∣Disulfoton-sulfoxide 50 μg/mL∣Edifenphos 50 μg/mL∣EPN 50 μg/mL∣Ethion 50 μg/mL∣Ethoprophos 50 μg/mL∣Fensulfothion-sulfone 50 μg/mL∣Fenthion 50 μg/mL∣Fenthion-sulfone 50 μg/mL∣Fenthion-sulfoxide 50 μg/mL∣Formothion 50 μg/mL∣Iprobenfos 50 μg/mL∣Isazofos 50 μg/mL∣Isocarbofos 50 μg/mL∣Isofenphos-methyl 50 μg/mL∣Malaoxon 50 μg/mL∣Malathion 50 μg/mL∣Methacrifos 50 μg/mL∣Methidathion 50 μg/mL∣Omethoate 50 μg/mL∣Parathion-ethyl 50 μg/mL∣Phenthoate 50 μg/mL∣Phorate 50 μg/mL∣Phorate-sulfone 50 μg/mL∣Phorate-sulfoxide 50 μg/mL∣Phosmet 50 μg/mL∣Phosmetoxon 50 μg/mL∣Phoxim 50 μg/mL∣Pirimiphos-methyl 50 μg/mL∣Profenofos 50 μg/mL∣Quinalphos 50 μg/mL∣Sulfotep 50 μg/mL∣Terbufos 50 μg/mL∣Terbufos-sulfone 50 μg/mL∣Terbufos-sulfoxide 50 μg/mL∣Thidiazuron 50 μg/mL∣Tolclofos-methyl 50 μg/mL∣Triazophos 50 μg/mL∣Vamidothion 50 μg/mL