Learn More
GB 23200.121-2021 Mezcla de plaguicidas 2 50 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327674 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327674 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000722AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron
CAS 120923-37-7, 83055-99-6, 64902-72-3, 94593-91-6, 126801-58-9, 38260-54-7
Nombres de analitos o componentes Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amidosulfuron 50 μg/mL∣Bensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Chlorsulfuron 50 μg/mL∣Cinosulfuron 50 μg/mL∣Ethoxysulfuron 50 μg/mL∣Etrimfos 50 μg/mL∣Fenpyrazamine 50 μg/mL∣Flucetosulfuron 50 μg/mL∣Halosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Iodosulfuron-methyl sodium 50 μg/mL∣Mesosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Metazosulfuron 50 μg/mL∣Metsulfuron-methyl 50 μg/mL∣Propyrisulfuron 50 μg/mL∣Pyrazosulfuron-ethyl 50 μg/mL∣Thifensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Triasulfuron 50 μg/mL∣Tribenuron-methyl (technical) 50 μg/mL∣Triflusulfuron-methyl 50 μg/mL∣Tritosulfuron 50 μg/mL