Learn More
GB 23200.113-2018 Grupo A 117 Pesticidas 10 μg/ml en acetato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.5 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
30315551 1.5 mL 1.50 ml
1 options
Código de producto. 30315551 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000092EA
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-trans-Permethrin∣2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Acephate∣Acetochlor∣Aclonifen∣Alachlor∣Allethrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Anilofos∣Atrazine-desethyl∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Bifenthrin∣Boscalid∣Bromacil∣Bromfenvinphos∣Bromophos-methyl∣Bromopropylate∣Bupirimate∣Carbophenothion∣Chlorthiophos∣Cycloate∣Cyflufenamid∣Cypermethrin∣delta-HCH∣Deltamethrin∣Dichlobenil∣Dichlofenthion∣Dichlorvos∣Dicloran∣Dicofol∣Dimethoate∣Dioxathion∣Ditalimfos∣Edifenphos∣Endrin∣EPN∣Epoxiconazole∣Ethalfluralin∣Ethoprophos∣Fenamidone∣Fenarimol∣Fenothiocarb∣Fensulfothion∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Fenvalerate∣Flutolanil∣Fonofos∣Formothion∣Fosthiazate∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Hexazinone∣Imazalil∣Iprobenfos∣Isofenphos∣Isofenphos-methyl∣Isoprocarb∣Isoxathion∣Kresoxim-methyl∣Mepanipyrim∣Mephosfolan∣Metalaxyl∣Methacrifos∣Methamidophos∣Metolachlor∣Metribuzin∣Mevinphos∣Molinate∣Monocrotophos∣Oxadiazon∣Oxyfluorfen∣Paraoxon-ethyl∣Paraoxon-methyl∣Parathion-ethyl∣Penconazole∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Piperonyl butoxide∣Piperophos∣Pirimicarb∣Pirimiphos-methyl∣Pretilachlor∣Profluralin∣Propazine∣Propetamphos∣Propoxur∣Pyrazophos∣Pyridaben∣Pyriproxyfen∣Quinalphos∣Quinoxyfen∣Sulfotep∣Tebuconazole∣Tebufenpyrad∣Tebupirimfos∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Tetradifon∣Tetramethrin∣Thiobencarb∣Triadimefon∣Triadimenol∣Triallate∣Triazophos∣Tribufos∣Trifloxystrobin∣Vinclozolin
CAS 51877-74-8, 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9
Nombres de analitos o componentes (+)-trans-Permethrin∣2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Acephate∣Acetochlor∣Aclonifen∣Alachlor∣Allethrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Anilofos∣Atrazine-desethyl∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Bifenthrin∣Boscalid∣Bromacil∣Bromfenvinphos∣Bromophos-methyl∣Bromopropylate∣Bupirimate∣Carbophenothion∣Chlorthiophos∣Cycloate∣Cyflufenamid∣Cypermethrin∣delta-HCH∣Deltamethrin∣Dichlobenil∣Dichlofenthion∣Dichlorvos∣Dicloran∣Dicofol∣Dimethoate∣Dioxathion∣Ditalimfos∣Edifenphos∣Endrin∣EPN∣Epoxiconazole∣Ethalfluralin∣Ethoprophos∣Fenamidone∣Fenarimol∣Fenothiocarb∣Fensulfothion∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Fenvalerate∣Flutolanil∣Fonofos∣Formothion∣Fosthiazate∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Hexazinone∣Imazalil∣Iprobenfos∣Isofenphos∣Isofenphos-methyl∣Isoprocarb∣Isoxathion∣Kresoxim-methyl∣Mepanipyrim∣Mephosfolan∣Metalaxyl∣Methacrifos∣Methamidophos∣Metolachlor∣Metribuzin∣Mevinphos∣Molinate∣Monocrotophos∣Oxadiazon∣Oxyfluorfen∣Paraoxon-ethyl∣Paraoxon-methyl∣Parathion-ethyl∣Penconazole∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Piperonyl butoxide∣Piperophos∣Pirimicarb∣Pirimiphos-methyl∣Pretilachlor∣Profluralin∣Propazine∣Propetamphos∣Propoxur∣Pyrazophos∣Pyridaben∣Pyriproxyfen∣Quinalphos∣Quinoxyfen∣Sulfotep∣Tebuconazole∣Tebufenpyrad∣Tebupirimfos∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Tetradifon∣Tetramethrin∣Thiobencarb∣Triadimefon∣Triadimenol∣Triallate∣Triazophos∣Tribufos∣Trifloxystrobin∣Vinclozolin
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Cantidad 1.5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (+)-trans-Permethrin 10 μg/mL∣2,4'-DDD 10 μg/mL∣2,4'-DDE 10 μg/mL∣2,4'-DDT 10 μg/mL∣4,4'-DDD 10 μg/mL∣4,4'-DDE 10 μg/mL∣4,4'-DDT 10 μg/mL∣Acephate 10 μg/mL∣Acetochlor 10 μg/mL∣Aclonifen 10 μg/mL∣Alachlor 10 μg/mL∣Allethrin 10 μg/mL∣alpha-Endosulfan 10 μg/mL∣alpha-HCH 10 μg/mL∣Anilofos 10 μg/mL∣Atrazine-desethyl 10 μg/mL∣beta-Endosulfan 10 μg/mL∣beta-HCH 10 μg/mL∣Bifenthrin 10 μg/mL∣Boscalid 10 μg/mL∣Bromacil 10 μg/mL∣Bromfenvinphos 10 μg/mL∣Bromophos-methyl 10 μg/mL∣Bromopropylate 10 μg/mL∣Bupirimate 10 μg/mL∣Carbophenothion 10 μg/mL∣Chlorthiophos 10 μg/mL∣Cycloate 10 μg/mL∣Cyflufenamid 10 μg/mL∣Cypermethrin 10 μg/mL∣delta-HCH 10 μg/mL∣Deltamethrin 10 μg/mL∣Dichlobenil 10 μg/mL∣Dichlofenthion 10 μg/mL∣Dichlorvos 10 μg/mL∣Dicloran 10 μg/mL∣Dicofol 10 μg/mL∣Dimethoate 10 μg/mL∣Dioxathion 10 μg/mL∣Ditalimfos 10 μg/mL∣Edifenphos 10 μg/mL∣Endrin 10 μg/mL∣EPN 10 μg/mL∣Epoxiconazole 10 μg/mL∣Ethalfluralin 10 μg/mL∣Ethoprophos 10 μg/mL∣Fenamidone 10 μg/mL∣Fenarimol 10 μg/mL∣Fenothiocarb 10 μg/mL∣Fensulfothion 10 μg/mL∣Fenthion 10 μg/mL∣Fenthion-sulfone 10 μg/mL∣Fenthion-sulfoxide 10 μg/mL∣Fenvalerate 10 μg/mL∣Flutolanil 10 μg/mL∣Fonofos 10 μg/mL∣Formothion 10 μg/mL∣Fosthiazate 10 μg/mL∣gamma-HCH 10 μg/mL∣Hexachlorobenzene 10 μg/mL∣Hexazinone 10 μg/mL∣Imazalil 10 μg/mL∣Iprobenfos 10 μg/mL∣Isofenphos 10 μg/mL∣Isofenphos-methyl 10 μg/mL∣Isoprocarb 10 μg/mL∣Isoxathion 10 μg/mL∣Kresoxim-methyl 10 μg/mL∣Mepanipyrim 10 μg/mL∣Mephosfolan 10 μg/mL∣Metalaxyl 10 μg/mL∣Methacrifos 10 μg/mL∣Methamidophos 10 μg/mL∣Metolachlor 10 μg/mL∣Metribuzin 10 μg/mL∣Mevinphos 10 μg/mL∣Molinate 10 μg/mL∣Monocrotophos 10 μg/mL∣Oxadiazon 10 μg/mL∣Oxyfluorfen 10 μg/mL∣Paraoxon-ethyl 10 μg/mL∣Paraoxon-methyl 10 μg/mL∣Parathion-ethyl 10 μg/mL∣Penconazole 10 μg/mL∣Phorate 10 μg/mL∣Phorate-sulfone 10 μg/mL∣Phorate-sulfoxide 10 μg/mL∣Piperonyl butoxide 10 μg/mL∣Piperophos 10 μg/mL∣Pirimicarb 10 μg/mL∣Pirimiphos-methyl 10 μg/mL∣Pretilachlor 10 μg/mL∣Profluralin 10 μg/mL∣Propazine 10 μg/mL∣Propetamphos 10 μg/mL∣Propoxur 10 μg/mL∣Pyrazophos 10 μg/mL∣Pyridaben 10 μg/mL∣Pyriproxyfen 10 μg/mL∣Quinalphos 10 μg/mL∣Quinoxyfen 10 μg/mL∣Sulfotep 10 μg/mL∣Tebuconazole 10 μg/mL∣Tebufenpyrad 10 μg/mL∣Tebupirimfos 10 μg/mL∣Terbufos 10 μg/mL∣Terbufos-sulfone 10 μg/mL∣Tetradifon 10 μg/mL∣Tetramethrin 10 μg/mL∣Thiobencarb 10 μg/mL∣Triadimefon 10 μg/mL∣Triadimenol 10 μg/mL∣Triallate 10 μg/mL∣Triazophos 10 μg/mL∣Tribufos 10 μg/mL∣Trifloxystrobin 10 μg/mL∣Vinclozolin 10 μg/mL