Learn More
GB 23200.100-2016 Mezcla de plaguicidas piretroides 677 100 μg/ml en tolueno:hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Fenpropathrin∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin∣tau-Fluvalinate |
| CAS | 39515-41-8, 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (±)-Fenpropathrin∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin∣tau-Fluvalinate |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane/Toluene |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (±)-Fenpropathrin 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣tau-Fluvalinate 100 μg/mL |