Learn More
BRAND™ Frasco de densidad no calibrada Gay-Lussac
Código de producto. 11888271 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11888271 5 ml 2 PCS
11818291 25 ml paquete de 2
11838291 100 ml paquete de 2
11828291 50 ml 2 PCS
11808291 10 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11888271 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 43205
En stock
Frasco de densidad Gay-Lussac fabricado con vidrio borosilicatado 3.3, ideal en la mayoría de los entornos de investigación, científicos y de laboratorios.
  • Frasco de densidad BRAND™
  • Patrón Gay-Lussac
  • Capacidad sin calibrar, 10 ml
  • Vidrio borosilicatado, frasco de boca estrecha, frasco redondo (Gay-Lussac), frasco blanco
  • DIN ISO 3507
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Parte superior del tapón nivelada y pulida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2Cada una
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo de producto Frasco de densidad Gay-Lussac