Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Picnómetros de Gay Lussac, sin ajuste
Código de producto. 10788081
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 cm³
50 cm³
100 cm³
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10788081 25 cm³ cada uno
10000281 50 cm³ cada uno
10662662 100 cm³ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10788081 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05630022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    32.05€ / paquete de 1
    Ahorro 15.95€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Picnómetros según Gay Lussac, sin ajuste
  • Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507 y la norma
  • Sin ajuste
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Esmerilado superior de tapón y pulido
  • Impresión de capacidad nominal en la parte inferior
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Spezifikation
Cantidad 1
Capacidad (métrico) 25 cm³
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.