Learn More
Gavestinel, TRC
Código de producto. 30398000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398000 10 mg 10 miligramos
30399884 5 mg -
30392007 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59661810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153436-38-5
Fórmula molecular C18H11Cl2N2NaO3
Peso molecular (g/mol) 397.19
Sinónimo (E)-4,6-Dichloro-3-[3-oxo-3-(phenylamino)-1-propenyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid Monosodium Salt, GV 150526A, 4,6-Dichloro-3-[(1E)-3-oxo-3-(phenylamino)-1-propenyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 3-[(E)-3-anilino-3-oxopprop-1-enil]-4,6-dicloro-1H-indol-2-carboxilato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1[nH]c2cc(Cl)cc(Cl)c2c1\C=C\C(=O)Nc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gavestinel
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12Cl2N2O3.Na/c19-10-8-13(20)16-12(17(18(24)25)22-14(16)9-10)6-7-15(23)21-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,22H,(H,21,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/b7-6+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0044