Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia-Dura Luc Vector for Luciferase Assays
Código de producto. 12381853 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12381853 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 12381853 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16190
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Conduce la expresión mutada de luciferasa Gaussia con vectores que contengan un sitio de clonación múltiple (MCS) o un promotor de control (CMV o TK) para una salida de señal ampliada.
El vector de luciferasa Thermo Scientific™ pMCSGaussia-Dura es un plásmido de múltiples sitios de clonación diseñado para aceptar una secuencia promotora para el análisis de la regulación génica utilizando el indicador de luciferasa Gaussia secretante de forma natural.
Los vectores de luciferasa Gaussia Dura contienen una forma mutante del gen Gaussia luciferasa que confiere una mejor estabilidad de señal bioluminiscente que la luciferasa nativa. La luciferasa Gaussia-Dura (aproximadamente 20kDa) es una proteína secretada que permite medir la actividad del indicador en medios (para ensayos en tiempo real) y en lisados celulares. El vector pMCS contiene un sitio de clonación múltiple para clonar a un promotor para estudiar su potencial regulador. Los vectores de pCMV y pTK tienen el gen de la luciferasa bajo el promotor del CMV y el promotor de la timidina quinasa (TK) del virus Herpes Simplex (HSV), respectivamente. Estos vectores de expresión constitutiva pueden usarse como controles de normalización para explicar la variación experimental en combinación con otros indicadores.
Características destacadas:
  • El gen de luciferasa Gaussia-Dura secretante de forma natural, optimizado para la alta expresión en sistemas de mamíferos
  • El sitio de clonación múltiple (MCS) proporciona versatilidad para la transferencia de elementos reguladores de un plásmido a otro
  • El sitio de terminación de transcripción (Ter), operador de Lac (Lac O1) y el sitio de pausa transcripcional (TPS) utilizado para minimizar los antecedentes mediante la reducción de la lectura transcripcional
  • Marcadores de puromicina (Pur) y ampicilina (Amp) para la selección de fármacos en células de mamíferos y bacterias, respectivamente
  • Gran copia pUC de replicación bacteriana de ADN
  • Dos vectores de control disponibles con promotores constitutivos fuertes (CMV) o débiles (TK) para la cotransfección y normalización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vector de luciferasa PMC-Gaussia-Dura
Tipo Vector de luciferasa
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Tipo de entrega Transfección
Cantidad 10 μg
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De - 70 a - 20 °C.
Gen marcador Luciferasa de Gaussia-Dura
Agente de selección (eucariótico) Puromicina
Para utilizar con (aplicación) Ensayos con indicador