Learn More
Gatifloxacino, TRC
Código de producto. 30395066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395066 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30395066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG25000050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gatifloxacin
CAS 112811-59-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H22 F N3 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AM 1155, BMS 206584-01, G-Cebran, Gaity, Gatiflo, Gatifloxacin, Gatifloxin, Gatilox, Gatiquin, Gatispan, PD 135432, Tequin, Tymer, Zymar
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26)
SMILES COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-7-(3-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 375.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1594
Porcentaje de pureza >95