Learn More
Sesquihidrato de gatifloxacina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497229 1 g 1 g
15407239 5 g 5 g
15417239 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15497229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66036.03
Solicitar formato a granel o personalizado
A broad spectrum antibiotic | CAS: 180200-66-2 | C19H22FN3O4 | 375.40 g/mol
Un antibiótico de amplio espectro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180200-66-2
Fórmula molecular C19H22FN3O4
Peso molecular (g/mol) 375.40
Número MDL MFCD00895399
Clave InChI XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-7-(3-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gatifloxacin sesquihydrate
Tipo Gatifloxacin Sesquihydrate
Forma física Polvo
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Punto de ebullición de 684 °C
Índice Merck 14,4376
Información de solubilidad Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.42
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gatifloxacin sesquihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gatifloxacin sesquihydrate