Learn More
Sesquihidrato de gatifloxacino, Mikromol
Código de producto. 30461519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30461519 250 mg
1 options
Código de producto. 30461519 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0884.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sesquihidrato de gatifloxacino, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gatifloxacin Sesquihydrate
CAS 180200-66-2
Nombres de analitos o componentes Gatifloxacin Sesquihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C19 H22 F N3 O4 . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid Hydrate (2:3), (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid Sesquihydrate, Gatifloxa
Fórmula InChI InChI=1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.O.O.COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O.COc5c(N6CCNC(C)C6)c(F)cc7C(=O)C(=CN(C8CC8)c57)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-7-(3-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 804.834
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 804.351 g/mol