Learn More
Gatifloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481059
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481059 1 g 1 g
16466757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481059 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10581A
MedChemExpress Gatifloxacin hydrochloride (AM-1155; BMS-206584; PD135432) is a potent fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Gatifloxacin hydrochloride inhibits bacterial type II topoisomerases (IC50=13.8 μg/ml for S. aureus topoisomerase IV) and E. coli DNA gyrase (IC50 = 0.109 μg/ml). Gatifloxacin hydrochloride can be used to treat bacterial conjunctivitis in vivo.
Gatifloxacin hydrochloride (AM-1155
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gatifloxacin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 121577-32-0
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23ClFN3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo AM-1155 hydrochlorideBMS-206584 hydrochloridePD135432 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (24.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1NCCN(C2=C(F)C=C3C(N(C4CC4)C=C(C(O)=O)C3=O)=C2OC)C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 411.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.86
Porcentaje de pureza 98.0%