Learn More
Gatifloxacina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gatifloxacin-d4 |
| CAS | 1190043-25-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 2H4 H18 F N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-7-(2,2,5,5-tetradeuterio-3-methylpiperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid, Gatifloxacin-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26)/i5D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CN(c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O)C([2H])([2H])C(C)N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-4-oxo-7-(2,2,5,5-tetradeuterio-3-metilpiperazin-1-il)quinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 379.42 |
| Mostrar más |