Learn More
Gatifloxacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15529513 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15529513 1 g 1 g
15539513 5 g 5 g
15549513 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15529513 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460230010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112811-59-3
Fórmula molecular C19H22FN3O4
Peso molecular (g/mol) 375.40
Número MDL MFCD00895399
Clave InChI XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gatifloxacin, tequin, zymar, gatiflo, gatifloxacine, gatiquin, gatispan, gatilox, zymaxid, gaity
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-7-(3-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gatifloxacin
Punto de fusión 185.0°C to 187.0°C
Pérdida por secado 4% to 8%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.39
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gatifloxacin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.