Learn More
STEMCELL Technologies Gatifloxacin
Código de producto. 17110122
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17110122 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17110122 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72752
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Antibiotic; Inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV
  • Gatifloxacin is a fluoroquinolone antibiotic which inhibits bacterial DNA gyrase (IC50 = 0.109 μg/ml) and topoisomerase IV (IC50 = 13.8 μg/ml; Takei et al.) It is much less effective against HeLa cell topoisomerase II (IC50 = 265 μg/ml; Takei et al.)
  • Promotes self-renewal in cultured human and mouse embryonic stem cells (Desbordes et al.)
Especificaciones
CAS 112811-59-3
Sinónimo AM 1155; BMS 206584-01; PD 135432
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C19H22FN3O4
Pureza ≥98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.