Learn More
Brady™ Bloqueo de la válvula de compuerta
Código de producto. 10643775 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10643775 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 10643775 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.60€
    38.06€ / paquete de 1
    Ahorro 5.54€
    12% Descuento
En stock
Este bloqueo de válvula de compuerta tiene un centro extraíble exclusivo que se adapta a válvulas OS e Y o de vástago ascendente . Los bloqueos aceptan cerraduras con grilletes de hasta 9,53 mm de diámetro.
  • Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la válvula de compuerta
Alternate Part Number 065562
Color Rojo
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Brady Bloqueos de válvulas de compuerta
Diámetro (imperial) 6,75 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,26 in
Diámetro (métrico) 171.45 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 60,40 x 224,10 x 181,00 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 7,13 in
Altura (métrico) 181,00 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 8,82 in
Anchura (métrico) 224,10 mm