missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GATAD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17198623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17198623 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17198623 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5110704

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PIKAPESVST IITAESIFYK GVYYQIGDVV SVIDEQDGKP YYAQIRGFIQ DQYCEKSAAL TWLIPTLSSP RDQFDPASYI IGPEEDLPRK MEYLEFVCHA PSEYFKSRSS PFPTVPTRPE KGYIWTHVGP TPAITIKESV ANHL Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 97%.

Component of some chromatin complex recruited to chromatin sites methylated 'Lys-4' of histone H3 (H3K4me).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GATAD1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GATAD1
N.º de referencia del gen Q8WUU5
Alias de gen 2310031E19Rik; 2810047M21Rik; 8430439A17Rik; 9130430G15Rik; B330017N08Rik; CMD2B; ENSMUSG00000073241; GATA zinc finger domain containing 1; GATA zinc finger domain-containing 1-like protein; GATA zinc finger domain-containing protein 1; GATA zinc finger domain-containing protein 1-like protein; Gatad1; im:7150682; ocular development associated; ocular development-associated gene protein; ODAG; RG083M05.2; RG83M5.2; si:dkey-231l1.7; Unknown (protein for MGC:136582); zgc:136582
Símbolos de los genes GATAD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human GATAD1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89373).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57798
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.