Learn More
Gastrodin, TRC
Código de producto. 30240949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240949 100 mg 100 miligramos
30240527 1 g 1 g
30240493 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG245550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62499-27-8
Fórmula molecular C13 H18 O7
Peso molecular (g/mol) 286.28
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, 4-(hydroxymethyl)phenyl, 4-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside, 4-(β-D-Glucopyranosyl)-benzylalcohol, 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)benzyl alcohol, 4-Hydroxybenzyl alcohol 4-O-β-D-glucopyranoside, Gastrodin
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[4-(hidroximetil)fenoxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(CO)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gastrodin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O7/c14-5-7-1-3-8(4-2-7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1053