Learn More
Gastrodina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16594484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16594484 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16594484 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465460010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gastrodin
CAS 62499-27-8
Punto de fusión 169.0°C to 170.0°C
Fórmula molecular C13H18O7
Cantidad 1 g
Clave InChI PUQSUZTXKPLAPR-UJPOAAIJSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(CO)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[4-(hidroximetil)fenoxi]oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 286.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.28
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gastrodin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Hydroxymethyl)phenyl .beta.-D-glucopyranoside