Learn More
Gastrodin, MedChemExpress
Descripción
Gastrodin, a main constituent of a Chinese herbal medicine Tianma, has been known to display anti-inflammatory effects. Gastrodin, has long been used for treating dizziness, epilepsy, stroke and dementia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gastrodin |
| CAS | 62499-27-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H18O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Gastrodine |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (349.31 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (349.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC=C(CO)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 286.28 |
| Mostrar más |