Learn More
MedChemExpress Gastrin I, human
Código de producto. 16419518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419518 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16419518 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1097
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Gastrin I, human is the endogenous peptide produced in the stomach, and increases gastric acid secretion via cholecystokinin 2 (CCK2) receptor.
Especificaciones
Pureza 99.5%
CAS 10047-33-3
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 2098.2 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (23.83 mM∣Need ultrasonic)