Learn More
MedChemExpress Gastric mucin
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 84082-64-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : <1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣1M NaOH : <1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |