Learn More
Thermo Scientific™ Manual, aguja fija, jeringas de gas para instrumentos de GC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Elija las jeringas de aguja fija estancas a los gases Thermo Scientific™ para la introducción manual de muestras de GC precisa y reproducible mediante una aguja fija y un émbolo que crea un sellado hermético.
Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja fija manuales Thermo Scientific™ estanca a los gases. Se utilizan para la inyección manual de muestras en el instrumento de cromatografía de gases (GC) y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Estas jeringas tienen una aguja fija y un émbolo que crea un sellado hermético con el cuerpo. Elija entre varios tipos y tamaños. Están disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
- Resistencia a disolventes mejorada
- Mayor escala de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
- Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
- Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
- Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
Specifications
Specifications
| Descripción | Estanca a los gases; 250 ul; 50 mm de longitud; calibre de 25, fija |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático AS200/AS800 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.