Learn More
Cole-Parmer™ Bomba de vacío de gran capacidad Gast con medidor, regulador y escape
Código de producto. 11705319 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
51 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11705319 51 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 11705319 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0706105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Si necesita una fuente de vacío o presión pequeña y silenciosa, la bomba de vacío de gran capacidad de la línea Gast es todo lo que necesita. Estas bombas están disponibles con estilos de cabezal simple y doble.
  • Capacidades de aire libre de hasta 62,3 l/min
  • El motor de polos sombreados y refrigerado por ventilador tiene un interruptor de sobrecarga térmica para proteger su sistema de bombeo
  • Los diferentes modelos de bombas tienen cabezales en paralelo para una mayor capacidad o en serie para un mayor vacío
  • Seleccione las bombas de vacío con o sin manómetros, reguladores y válvulas
  • Funciona en seco
Especificaciones
Caballos de fuerza 1/4 CV
Tipo de motor condensador dividido permanente
Amperaje 2 amperios
Descripción Bomba de vacío de gran capacidad
Nivel de ruido 68 dB
Temperatura máx. (imperial) 100 °F
Temperatura máx. (métrico) de 38 °C
Caudal 51 l/min
Frecuencia 50 Hz
Tipo de bomba Sistema de vacío
Tensión 220 V