Learn More
Thermo Scientific™ Medio Gassner
Código de producto. 10291443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10291443 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10291443 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5021A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Detecte y aísle Enterobacteriaceae de muestras de alimentos con este medio selectivo listo para su uso.
Detecte y aísle Enterobacteriaceae patógenas de muestras de alimentos con el medio Gassner Thermo Scientific™ Oxoid™. Es una modificación del medio Gassner (lactosa amarillo metacromo azul agua) original1. El medio contiene amarillo metacromo, que inhibe la flora acompañante grampositiva. Los microorganismos que digieren lactosa, como las especies Escherichia coli o Klebsiella, forman colonias azules con coloración azul simultánea del agar circundante. Los microorganismos negativos a la lactosa, como las especies Salmonella, Serratia o Proteus, forman colonias amarillas con un fondo amarillo.
Utilice el medio Gassner para la detección selectiva y el aislamiento de Enterobacteriaceae de alimentos y otras muestras.
  • Selectivo: la presencia de amarillo metacromo inhibe la flora grampositiva no objetivo.
  • Fácil lectura: Los organismos positivos a la lactosa forman colonias azules, mientras que los organismos negativos a la lactosa forman colonias amarillas.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde oliva
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Cantidad 10/paq.