Learn More
BD Suministros GasPak™
Código de producto. 11703473
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cargas de repuesto del catalizador
Soporte para tubos
Tira con indicador de CO2
Tira indicadora anaerobia seca
Cantidad:
1 Unidad
10 paq.
100/paq.
50 paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Cantidad unitSize
11703473 Tira indicadora anaerobia seca 100/paq. 100 PCS
11713473 Tira con indicador de CO2 50 paq. paquete de 50
15930997 Cargas de repuesto del catalizador 10 paq. cada uno
10252705 Soporte para tubos 1 Unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11703473 Proveedor BD N.º de proveedor 271051
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan con sistemas de generación de gas GasPak™ EZ. Los suministros BD™ GasPak™ se utilizan con estos sistemas completos e integrados para la generación de gas rápidamente, sin agua y sin catalizador. Se puede utilizar para favorecer un ambiente anaerobio, microaerófilo o enriquecido con CO2.
Los sistemas de generación de gas GasPak™ EZ son sistemas integrados y completos que producen con rapidez atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o canofílicas mediante sobres de generación de gas en el interior de recipientes de incubación multiuso.
Entre los accesorios se incluyen:
  • Tiras indicadoras de CO2
  • Tiras indicadoras anaeróbicas secas GasPak
  • Soporte para tubos
  • Cargas de repuesto del catalizador
  • Cámara de reacción del catalizador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tira indicadora anaerobia seca
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Descripción La tira cambia de azul a incoloro en ausencia de oxígeno.
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas.
Para utilizar con (equipo) BD GasPak™
Cantidad 100/paq.