Learn More
Sustancias orgánicas de la gama de gasolina (EPA), formulación alternativa, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| 2,2,4-Trimetilpentano | 540-84-1 | 1500μg/ml |
| 2-Metilpentano | 107-83-5 | 1500μg/ml |
| tolueno | 108-88-3 | 1500μg/ml |
| 1,2,4-Trimetilbenceno | 95-63-6 | 1000μg/ml |
| m-Xileno | 108-38-3 | 1000μg/ml |
| o-xileno | 95-47-6 | 1000μg/ml |
| p-Xileno | 106-42-3 | 1000μg/ml |
| Benceno | 71-43-2 | 500μg/ml |
| Etilbenceno | 100-41-4 | 500μg/ml |
| n-heptano | 142-82-5 | 500 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Nombres de analitos o componentes | 501 Benzene; 500 Ethylbenzene; 500 Heptane; 1500 2-Methylpentane; 1500 Toluene; 1000 1,2,4-Trimethylbenzene; 1500 2 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Elemento | Benzene, Ethylbenzene, Heptane, 2-Methylpentane, Toluene, 1,2,4-Trimethylbenzene |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
- Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio