Learn More
Gasolina 20000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 8006-61-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Regular Unleaded Gasoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Concentración | 20000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Gasoline, Gasoline, natural, Natural gasoline, Petrol, natural, Gasoline, natural (10C, 11C, 14C), Oxygenate-free Rfa Gasoline, Oxygenate Free Gasoline, Unleaded, Premium |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 5 x 1 mL |