Learn More
BOLA Juntas para tapas
Beskrivelse
- Parte superior de PTFE, parte inferior de elastómero de silicona para compensar irregularidades en las superficies de sellado.
- Después del montaje, el producto solo está expuesto al PTFE
- Dimensiones: Para rosca GL 45 Diámetro de la junta 43,2 mm, Espesor de la junta 3,3 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Blanco |
| Material | Silicona con lámina de PTFE |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Septos |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?