Learn More
Labconco™ Válvula de cierre
Código de producto. 15318467 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Liofilizadores FreeZone™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15318467 Liofilizadores FreeZone™ cada uno
1 options
Código de producto. 15318467 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7505800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.81€
    2.11€ / paquete de 1
    Ahorro 0.70€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
La válvula de cierre Labconco™ es una junta de caucho de repuesto para su uso con liofilizadores FreeZone.
Liofilizadores FreeZone
  • Diseñada para satisfacer las necesidades de liofilización de los laboratorios de investigación y plantas piloto
  • Todos los tamaños y modelos incluyen una gran pantalla táctil
  • Sistema operativo Lyo-Works™
    • Proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura y el nivel de vacío
    • Sistema de detección de extremo End-Zone™ opcional
  • Los modelos de consola se ofrecen en una amplia gama de tamaños con bandeja de taponado opcional
  • Los colectores que alcanzan -50 °C son adecuados para liofilizar muestras acuosas
  • Los colectores que alcanzan -84 °C son ideales para liofilizar muestras con bajas temperaturas eutécticas, incluidos los que contienen acetonitrilo
Especificaciones
Tipo Junta
Color Negro
Modelo 7505800
Material Caucho
Para utilizar con (equipo) Liofilizadores FreeZone™
Peso (imperial) 1,0 lb
Peso (métrico) 0,5 kg