Learn More
- Home
- Products
- Bombas
- Piezas y accesorios para bombas
- Cierres para bombas
- RETSCH Junta para la jarra de molienda
RETSCH Junta para la jarra de molienda
Código de producto. 10472080 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, PTFE
Óxido de circonio
Óxido de circonio y carburo de tungsteno
Para utilizar con (equipo):
Frasco de molienda de 10 ml
Frasco de molienda de 25 ml
Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio y carburo de tungsteno, paquete de 10
Frasco de molienda de 35 ml
Frasco de molienda de 35 ml, acero endurecido y acero inoxidable
Frasco de molienda de 35 ml, acero inoxidable
Frasco de molienda de 35 ml, óxido de circonio
Frasco de molienda de 50 ml
Frasco de molienda de 50 ml, acero inoxidable
Frasco de molienda de 5 ml
Para molino mezclador 400
Cantidad:
1 Paq.
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
14 product options available for selection
| Código de producto. | Material | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 10472080 | Óxido de circonio | Frasco de molienda de 35 ml, óxido de circonio | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 11924362 | Acero inoxidable, PTFE | Para molino mezclador 400 | 10/Paq. | cada uno |
| 15350984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 10 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 10466739 | Acero inoxidable, PTFE | Para molino mezclador 400 | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 15330984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 25 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 15340984 | Óxido de circonio | Frasco de molienda de 25 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 15320984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 35 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 10250315 | Óxido de circonio y carburo de tungsteno | Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio y carburo de tungsteno, paquete de 10 | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 11944362 | Acero inoxidable | Frasco de molienda de 35 ml, acero inoxidable | 10/Paq. | cada uno |
| 15310984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 50 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 10704787 | Acero inoxidable | Frasco de molienda de 50 ml, acero inoxidable | 10/Paq. | 1 PCS |
| 15300984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 5 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 11934362 | Acero inoxidable, PTFE | Para molino mezclador 400 | 10/Paq. | cada uno |
| 10290773 | Acero inoxidable | Frasco de molienda de 35 ml, acero endurecido y acero inoxidable | 10/Paq. | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10472080
Proveedor
RETSCH
N.º de proveedor
22.085.0004
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de molienda de 35 ml, óxido de circonio |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Material | Óxido de circonio |
| Tipo | Junta |