Learn More
Afora™ Frascos para lavado de gases
Código de producto. 11922408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11922408 1 Paq. cada uno
1 options
Código de producto. 11922408 Proveedor Afora™ N.º de proveedor 5223/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.23€
    94.46€ / paquete de 1
    Ahorro 21.77€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Tipo Frasco para lavado de gases
Junta cónica estándar Mujer 29/32
Cantidad 1 Paq.