Learn More
3M™ Filtros de gas y vapor
Código de producto. 12352339 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Tamaño de la unidad:
10 pares
2 pares
32 pares
4 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
12352339 6059 4 pares
15749007 6099 2 pares
15729067 6057 4 pares
15789007 6054 32 pares
16802016 6055 4 pares
15769007 6075 4 pares
15799007 6051 4 pares
15759027 6038 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12352339 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000034747
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    70.54€ / 4 pares
    Ahorro 160.46€
    69% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Filtros de gases y vapores 3M™; máscaras reutilizables con conexión de bayoneta, y están diseñadas para optimizar su campo de visión. Nuestros filtros ofrecen protección respiratoria ligera y bien equilibrada para entornos peligrosos.
Etiquetas codificadas por colores según el sistema de clasificación EN14387 para mostrar el tipo de protección que proporcionan. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad y son compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas para trabajar con seguridad en entornos peligrosos. Ofrecen una baja resistencia respiratoria y un buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil, y se pueden usar con cualquier máscara reutilizable 3M™ que tenga una conexión de estilo bayoneta. También se pueden usar en combinación con 3M™ Particulate Filters y los retenedores de filtros de partículas 3M™ 501.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN14387:2004 + A1:2008
Tipo de conexión Bayoneta
Descripción Amoníaco y derivados, punto de ebullición de vapores orgánicos > 65 °C
Tipo de producto Filtro combinado para respiradores de gas/vapor
Eficacia de filtro ABEK1
Para utilizar con (aplicación) Limpieza con ácido, Decapado de metales, Grabado de metales y uso, Fabricación y manipulación de productos químicos
Para utilizar con (equipo) Mascarillas faciales medias y completas
Modelo 6059
Cantidad 8/paq.
Peso (métrico) 100 g